Tisk…
Peroxid vodíku 35%, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
7048.9025EA 9450 CZK
7048.9025 7048.1000
Peroxid vodíku 35%, J.T.Baker®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 35 %