Tisk…
Peroxid vodíku 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
285175CEA 2400 CZK
285175C
Peroxid vodíku 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Hustota: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (W/V) Min. 6 %
Density (20/4) About 1.020
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm