Tisk…
Hydroxid sodný ∼32% vodný roztok, EMPLURA®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05587.2500EA 1760 CZK
1.05587.2500 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.9025 1.05587.5000
Hydroxid sodný ∼32% vodný roztok, EMPLURA®, Supelco®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material