Hydroxid sodný 35% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
28224.296EA
1620
CZK
28224.296
28224.365
28224.550
28224.445
Hydroxid sodný 35% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH MW: 40 g/mol Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa) Bod tání: 9…10 °C Hustota: ∼1,38 g/ml Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 34 - 36 % |
Density (20/4) | 1.370 - 1.390 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |