Tisk…
Hydroxid sodný 50% vodný roztok
Dodavatel: Hach
Nebezpečí
HACH218049EA 3410 CZK
HACH218049
Hydroxid sodný 50% vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9…10 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II