Tisk…
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Dodavatel: VWR
VWR®
612-3840EA 2930 CZK
612-3840 612-3839 612-3838 612-3835 612-3834 612-3837 612-3836 612-3833 612-3832
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Válce Válce odměrné
Borosilikátové 3.3 sklo, vysoké, třída A.
  • Kalibrováno na obsah (TC, In)
  • Šestihranný skleněný podstavec, s výlevkou
  • Modrá stupnice s kruhovými značkami u hlavních jednotek
Certifikace: DIN 12680
Informace pro objednávání: S číslem šarže také certifikát o shodě.