Tisk…
Thiosíran sodný 0,1% vodný roztok for microbiology
Dodavatel: VWR Chemicals
AX011168EA 5030 CZK
AX011168
Thiosíran sodný 0,1% vodný roztok for microbiology
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5