Kyselina sírová 25%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
84513.290EA
1100
CZK
84513.290
84513.460
84513.360
Kyselina sírová 25%, GPR RECTAPUR®
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Bod varu: >100 °C (1013 hPa) Hustota: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Assay | 24 - 26 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |