Tisk…
Kyselina sírová ≥90-91%, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00729.2500EA 3900 CZK
1.00729.9025 1.00729.0500 1.00729.2500
Kyselina sírová ≥90-91%, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 300 °C
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid