Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

broman draselný 1/60 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí



Vzorec: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011359
CAS číslo: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1,II
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (H2O, 20 °C)

 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 Ampoul 1.09925.0001
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství