broman draselný concentrate for dilution to 1/60 mol (0.1N) vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
|
Nebezpečí
|
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32060.606EA
950
CZK
32060.606
broman draselný concentrate for dilution to 1/60 mol (0.1N) vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
broman draselný
Vzorec:
KBrO₃ MW: 167 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011359 CAS číslo: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 UN: 1484 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Titer (N) | 0.0998 - 1.0002 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...