Chlorid sodný 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09945.0001EA
1120
CZK
1.09945.0001
Chlorid sodný 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl MW: 58,44 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.8 (H2O, 20 °C) |