Chlorid sodný concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32064.600EA
695
CZK
32064.600
Chlorid sodný concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl MW: 58,44 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C) | 0.0995 - 0.1005 mol/l |