Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 0.01 N vodný roztok, Acculute™ Standard Volumetric Solution

Dodavatel: Alfa Aesar
Varování

Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324


Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 88563.LQ
6 88563.LS
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Produktová specifikace

Hmotnost vzorce 36.46
Fyzická forma Liquid
Molekulový vzorec HCl
MDL čí. MFCD00011324
Č. UN 1789
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství