Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09971.0001EA 981 CZK
1.09971.0001
Kyselina chlorovodíková 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material