Kyselina dusičná concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32069.606EA
1040
CZK
32069.606
Kyselina dusičná concentrate for dilution to 0.1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Kyselina dusičná
Vzorec:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS číslo: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |