Tisk…
Kyselina dusičná 1 mol/l (1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
7622.9010EA 4860 CZK
XXXX7622.9010 7622.9010
Kyselina dusičná 1 mol/l (1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Hustota: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (mol/l) 0.995 - 1.005