Tisk…
Thiosíran sodný 0.2 mol/l (0.2 N) vodný roztok
Dodavatel: Hach
HACH2267501EA 1130 CZK
HACH2267501
Thiosíran sodný 0.2 mol/l (0.2 N) vodný roztok
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5