Tisk…
Chloristan sodný monohydrát ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
153233MEA 2418 CZK
153233M
Chloristan sodný monohydrát ≥99.0%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Bod tání: 130 °C
Hustota: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Obsah (argentometrické stanovení, jako monohydrát) Min. 99,0 %
Transmitance (254 nm) (1 mol/l) Min. 96 %
Chloridy/chlorečnany (jako Cl) Max. 0,002 %
SO4 (sírany) Max. 0,002 %
Ca (vápník) Max. 0,002 %
Fe (železo) Max. 0,0003 %
K (draslík) Max. 0,005 %
Pb (Olovo) Max. 0,0005 %