Tisk…
Tetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizovaný, AcroSeal™
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
348451000.EA 942 CZK
348451000. 348450025. 348455000. 348450010.
Tetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizovaný, AcroSeal™
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 66 °C (760 mmHg)
Bod tání: –108,4 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005356
CAS číslo: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Stabilizer ≥200 ppm BHT
Peroxides ≤0.0025 %