Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát, EMSURE® p.a. (max. 0.01 ppm Hg), Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Stannous Chloride Dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07814.2500EA 19160 CZK
1.07814.9999 1.07814.2500 1.07814.0250
Chlorid cínatý dihydrát, EMSURE® p.a. (max. 0.01 ppm Hg), Supelco®
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Bod varu: 623 °C (1013 hPa)
Bod tání: 246 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08939
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1187 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 225.63 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Density 2.71 g/cm3 (20 °C)
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)