Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Chlorid lantanitý heptahydrát
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazený filtr vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK. (V rámci rozbalovací nabídky lze najednou vybírat z více kritérií)
SearchResultCount:"13"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Měrná jednotka:  1 * 100 g
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99%
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99.99%, REacton®
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   Chlorid lantanitý heptahydrát ACS
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99.99%
Dodavatel:  MP Biomedicals
Popis:   Calcium channel blocker.
Katalogové číslo: (ACRO413010500)
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   Chlorid lantanitý heptahydrát
Měrná jednotka:  1 * 50 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 13
  1  2  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT