Tisk…
Hledali jste: Dusičnan ceritý hexahydrát
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát 99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát 99,9%
Dodavatel: Merck
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo: (1.02271.0100)
Dodavatel: Merck
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát, Supelco®
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Katalogové číslo: (ABCRAB117425.0100)
Dodavatel: ABCR GMBH
Popis: Dusičnan ceritý hexahydrát ≥99.9% (Ce basis)
Měrná jednotka: 1 * 100 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom