Tisk…
Silikagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03803.0001EA 3660 CZK
1.03803.0001 1.03803.0002
Silikagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Bod tání: > 1000 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %