Silikagel drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03805.0001EA
4040
CZK
1.03805.0001
Silikagel drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel
Vzorec:
SiO₂ MW: 60,08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS číslo: 63231-67-4 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 1 g/l |
Melting Point |
|
Water Absorption | 250 g/kg (20 °C) |