1-Bromodecane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A11340.0EEA
6900
CZK
A11340.0E
A11340.22
A11340.36
A11340.0C
ABCRAB108652.0100
1-Bromodecane ≥98%
1-Bromodecane
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ MW: 221,18 g/mol Bod varu: 238 °C Bod tání: –30 °C Hustota: 1,067 Bod vzplanutí: 94 °C (201 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000221 CAS číslo: 112-29-8 EINECS: 203-955-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |