Tisk…
VWR®, Lázně z polykarbonátu s regulátorem teploty MX
Dodavatel: VWR
VWR®
462-0207EA 65370 CZK
462-0207 462-0208
VWR®, Lázně z polykarbonátu s regulátorem teploty MX
Lázně Lázně vodní, míchané
Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
  • velký LCD displej EasyView™ zobrazuje hlášení alarmu a chybová hlášení, menu a zprávy v angličtině
  • nastavitelné spodní a horní limity teploty a alarm ohlašující nízkou hladinu kapaliny
  • tlakové čerpadlo s konstantním průtokem
  • vestavěná ochrana čerpadla a topného vinutí
  • jednobodová kalibrace
Maximální průtok čerpadla:
11,9 L/min, 120 mbar
*RT = okolní teplota
A convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted, the elevated tank bottom gives secure handholds when lifting or positioning the bath, and is stable on uneven surfaces.
Controller bridge, made from heat and chemical resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
17 and 28 litre models have a drain and opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Certifikace: Zařízení vyhovuje normě DIN 12876-1 Třída I, bezpečnostní požadavky pro použití s nehořlavými kapalinami.
Informace o dodávce: společně s víkem.