Tisk…
Hledali jste: Acetonitril
101  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"101"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Isocratic Grade for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Dodavatel: Avantor
Popis: Acetonitril ≥99.8% (by GC), BAKER ANALYZED®, Isocratic Grade for HPLC, J.T.Baker®
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Katalogové číslo: (83647.290)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for UHPLC-MS
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Katalogové číslo: (5283.2500)
Dodavatel: Avantor
Popis: Acetonitril, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T. Baker®
Měrná jednotka: 1 * 2,5 L
Dodavatel: Avantor
Popis: Acetonitril ≥99.9% (by GC) for HPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Popis: Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Katalogové číslo: (C0043-26)
Dodavatel: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Popis: Acetonitril ≥99.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Měrná jednotka: 1 * 350 lb
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade for HPLC
Dodavatel: Avantor
Popis: Acetonitril, BAKER ANALYZED® for LC-MS, J.T.Baker®
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: 250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Dodavatel: Avantor
Popis: Acetonitril ≥99.8% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® for organic residue analysis, J.T.Baker®
Katalogové číslo: (85935.320)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Acetonitril ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Měrná jednotka: 1 * 2,5 L
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 101
no targeter for Bottom