Acetonitril 99.9%, meets analytical specification of Ph.Eur. for HPLC, far-UV
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO268260010EA
5700
CZK
ACRO268260010
ACRO268260025
Acetonitril 99.9%, meets analytical specification of Ph.Eur. for HPLC, far-UV
Acetonitril
Vzorec:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –46 °C Hustota: 0,781 g/cm³ Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS číslo: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.9 % |
UV | at 200 nm A: ≤0.1 |
UV | at 205 nm A: ≤0.05 |
UV | at 210 nm A: ≤0.035 |
UV | at 220 nm A: ≤0.025 |
UV | at 230 nm A: ≤0.01 |
UV | at 240 nm A: ≤0.005 |
UV | at 250 nm A: ≤0.005 |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0008 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |