Tisk…
(R)-(-)-Carvone, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
22060-5ML-FEA 0 CZK
22060-5ML-F
(R)-(-)-Carvone, Supelco®
(R)-(-)-Carvone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Bod varu: 227 °C (1013 hPa)
Bod tání: 25,2 °C
Hustota: 0,9652 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00001578
CAS číslo: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5