Tisk…
Dexamethasone 21-acetate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12170410EA 3120 CZK
EHERC12170410
Dexamethasone 21-acetate
Dexamethasone-21-acetate
Vzorec: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,5 g/mol
MDL Number: MFCD00027407
CAS číslo: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8