Dexamethasone 21-acetate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12170410EA
3120
CZK
EHERC12170410
Dexamethasone 21-acetate
Dexamethasone-21-acetate
Vzorec:
C₂₄H₃₁FO₆ MW: 434,5 g/mol |
MDL Number:
MFCD00027407 CAS číslo: 1177-87-3 EINECS: 214-646-8 |