Tisk…
Amantadine hydrochloride 99%
Dodavatel: ABCR GMBH
Varování
ABCRAB112098.0100EA 0 CZK
ABCRAB112098.0100 A12699.22 A12699.14 A12699.36
Amantadine hydrochloride 99%
Amantadine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
MW: 187,71 g/mol
Bod tání: 360 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074723
CAS číslo: 665-66-7
EINECS: 211-560-2