Tisk…
2-Nitro-1-naphthol
MOLE23574535-5GEA 0 CZK
MOLE23574535-5G
2-Nitro-1-naphthol
2-Nitro-1-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Bod tání: 123…125 °C
MDL Number: MFCD00003956
CAS číslo: 607-24-9
EINECS: 210-131-7