2-Isopropylanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
H53383.06EA
1060
CZK
H53383.06
H53383.14
H53383.22
2-Isopropylanisole ≥98%
2-Isopropylanisole
Purity: 98%
CAS No.: 2944-47-0
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.508
Boiling Point: 198-200°
MDL No.: MFCD00798590
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Bod varu: 198…200 °C Hustota: 0,936 Bod vzplanutí: 86 °C (187 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00798590 CAS číslo: 2944-47-0 |