Tisk…
2-Ethylhexan-1,3-diol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Oktylenglykol
EHERC13340000EA 1130 CZK
EHERC13340000
2-Ethylhexan-1,3-diol
2-Ethylhexan-1,3-diol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004578
CAS číslo: 94-96-2
EINECS: 202-377-9