Chcete se opět přihlásit?
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
Purity: 97%
CAS No.: 886498-07-3
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.01
Refractive Index: 1.4990
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059506
CAS číslo: 477535-41-4
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle for solids 5 g H26544.06
Glass bottle for solids 1 g H26544.03
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Hmotnost vzorce 269.01
Čí. CAS 886498-07-3
Čistota 97%
Index lomu 1.4990
Molekulový vzorec C8H4BrF3O2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství