Chcete se opět přihlásit?
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Bod varu: 217…218 °C
Hustota: 1,835
Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094393
CAS číslo: 351003-46-8
EINECS: 000-000-0
UN: 3265
ADR: 8,II
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 g L19711.03
5 g L19711.06
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Hmotnost vzorce 323.52
Čí. CAS 351003-46-8
Čistota 97%
Index lomu 1.5240
Bod vzplanutí 66°(150°F)
Bod varu 217-218°
Molekulový vzorec C7H3BrClF3O2S
Č. UN 3265
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství