Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL558613-1GEA 2770 CZK
SIAL558613-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Bod varu: 217…218 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,835 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03094393
CAS číslo: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8,II