Chcete se opět přihlásit?
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
Purity: 97%
CAS No.: 3111-37-3
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 141-143°
MDL No.: MFCD00173904
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173904
CAS číslo: 3111-37-3
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
- 25 g A19925.14
Glass bottle for solids 1 g A19925.03
Glass bottle for solids 5 g A19925.06
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání 141-143°
Hmotnost vzorce 245.08
Čí. CAS 3111-37-3
Čistota 97%
Molekulový vzorec C9H9BrO3
MDL čí. MFCD00173904
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství