Tisk…
Bilirubin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL14370-1GEA 11580 CZK
SIAL14370-1G SIAL14370-250MG SIAL14370-5G
Bilirubin, Sigma-Aldrich®
Bilirubin
Vzorec: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Bod tání: > 360 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005499
CAS číslo: 635-65-4
EINECS: 211-239-7