Benzyl cyanoacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L06644.14EA
3080
CZK
L06644.14
ABCRAB143945.0100
L06644.22
Benzyl cyanoacetate ≥97%
Benzyl cyanoacetate
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Bod varu: 140 °C (0,8 mmHg) Bod tání: 26…30 °C Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051719 CAS číslo: 14447-18-8 |