Tisk…
Kyselina heptafluorbutanová
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
PIER25003EA 14890 CZK
PIER25003
Kyselina heptafluorbutanová
Kyselina heptafluorbutanová
Vzorec: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Bod varu: 121 °C (1013 hPa)
Bod tání: –17,5 °C
Hustota: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004171
CAS číslo: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II