Tisk…
Hydroxid sodný 1/28 mol/l (1/28 N) vodný roztok
Dodavatel: Hach
HACH2349332EA 876 CZK
HACH2349332
Hydroxid sodný 1/28 mol/l (1/28 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III