Akrylová kyselina 98% stabilizovaný, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Prop-2-enová kyselina
ACRO164250025EA
5190
CZK
ACRO164250025
ACRO164252500
ACRO164250100
ACRO164250010
Akrylová kyselina 98% stabilizovaný, Extra Pure
Akrylová kyselina
Vzorec:
C₃H₄O₂ MW: 72,06 g/mol Bod varu: 139 °C (760 mmHg) Bod tání: 13 °C Hustota: 1,05 g/cm³ Bod vzplanutí: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004367 CAS číslo: 79-10-7 EINECS: 201-177-9 UN: 2218 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 180 to 220 ppm MEHQ |
Dimer | ≤2.5 % diacrylic acid |