Tisk…
Triethylamoniumchlorid
Dodavatel: Molekula
Varování
MOLE16002121-1KGEA 0 CZK
MOLE16002121-1KG
Triethylamoniumchlorid
Triethylamoniumchlorid
Vzorec: C₆H₁₆ClN
MW: 137,65 g/mol
Hustota: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012500
CAS číslo: 554-68-7
EINECS: 209-067-2