Tisk…
Kbelíky
Dodavatel: Brand
BRND71772EA 526 CZK
BRND71772 BRND71774
Kbelíky
Kbelíky
HDPE, bílé.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Scale with 1 litre steps
  • Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
Pro průmyslové a laboratorní aplikace. S rukojetí.