Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Propanone
8003.1000EA
1080
CZK
8003.1000
8003.2500
8003-15
8003.9025
8003.9200ST
8003.5000
8003.9010
Aceton, BAKER, J.T.Baker®
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa) Bod tání: –95,4 °C Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS číslo: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |