Tisk…
Kbelíky na led, osmihranné, s víkem
Dodavatel: Brand
BRND156100EA 5190 CZK
BRND156100
Kbelíky na led, osmihranné, s víkem
Nádoby na led
Polyuretanová pěna.
  • vynikající izolační vlastnosti
  • robustní, osmihranný design pro lepší stabilitu
  • zužená strana s tvarovanými rukojeťmi
  • vhodné pro chemické desinfekce
  • operační teplota −196 °C až +95 °C
Ideální pro skladování vzorků, tyto kbelíky udržují teplo nebo chlad v lahvích, zkumavkách, roztocích a kuturách. Vhodné pro použití se suchým ledem, vodním ledem, solným roztokem. Pro stolní chlazení.