Tisk…
Aceton, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Propanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00022.0500EA 1440 CZK
1.00022.0500 1.00022.2500
Aceton, Uvasol® for spectroscopy, Supelco®
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 C) soluble
Melting Point -95.4 C
Molar Mass 58.08
Boiling Point 56.2 C
Vapor Pressure 233
Flash Point -18 C
Refractive Index 1.35686
Explosion Limit 2.6 - 12.8 %
Density 0.79 g/cm3
pH 5 - 6
Ignition Point 465 C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid