Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Propanone
20063.558EA
0
CZK
20063.558
20063.365
20063.296
20063.930
20063.467
20063.412
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Aceton
Vzorec:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa) Bod tání: –95,4 °C Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS číslo: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |